2-Ethynylpyrazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (Pyrazin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-1,4-diazine
OR53022-1G OR53022-250MG OR53022-5G
APOSOR53022-1GEA 289 EUR
APOSOR53022-1G APOSOR53022-250MG APOSOR53022-5G
2-Ethynylpyrazine 98%
2-Ethynylpyrazine
Formel: C₆H₄N₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13189804
CAS-Nummer: 153800-11-4