Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR52915-1G OR52915-5G
APOSOR52915-1GEA 92.8 EUR
APOSOR52915-1G APOSOR52915-5G
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 5-hydroxy-2-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇NO₅
Schmelzpunkt: 100…115 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00100487
CAS-Nummer: 59216-77-2