2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52786-1G OR52786-250MG
APOSOR52786-1GEA 267 EUR
APOSOR52786-1G APOSOR52786-250MG
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071506
CAS-Nummer: 38160-63-3