2-Bromo-4-chloropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52503-1G
OR52503-100MG
OR52503-250MG
APOSOR52503-1GEA
364
EUR
APOSOR52503-1G
APOSOR52503-100MG
APOSOR52503-250MG
2-Bromo-4-chloropyrimidine
2-Bromo-4-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₂BrClN₂ Schmelzpunkt: 47…48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847634 CAS-Nummer: 885702-33-0 |