4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Iodo-4-methyl-imidazole
OR52397-1G
OR52397-5G
OR52397-25G
APOSOR52397-1GEA
96
EUR
APOSOR52397-1G
APOSOR52397-5G
APOSOR52397-25G
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole 97%
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole
Formel:
C₄H₅IN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24396002 CAS-Nummer: 15813-07-7 |