4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
[4-(Bromomethyl)phenyl]methanol, (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol
OR52377-10G
OR52377-1G
OR52377-5G
APOSOR52377-10GEA
368
EUR
APOSOR52377-10G
APOSOR52377-1G
APOSOR52377-5G
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₉BrO Schmelzpunkt: 76…77 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD08275218 CAS-Nummer: 71831-21-5 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |