6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52372-1G OR52372-5G
APOSOR52372-1GEA 332 EUR
APOSOR52372-1G APOSOR52372-5G
6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
6-Bromo-2(1H)-quinazolinone
Formel: C₈H₅BrN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09999188
CAS-Nummer: 79885-37-3