5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromoisophthaloyl dichloride
OR52267-5G
OR52267-1G
APOSOR52267-5GEA
188
EUR
APOSOR52267-5G
APOSOR52267-1G
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride 98%
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride
Formel:
C₈H₃BrCl₂O₂ Schmelzpunkt: 188…189 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28009845 CAS-Nummer: 57863-69-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |