Oxan-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetrahydro-2H-pyran-3-amine
OR52254-1G OR52254-250MG
APOSOR52254-1GEA 0 EUR
APOSOR52254-1G APOSOR52254-250MG
Oxan-3-amine
Oxan-3-amine
Formel: C₅H₁₁NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371531
CAS-Nummer: 120811-32-7
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III