[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
BnO-PEG1-CH2COOH, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)acetic acid
OR52176-1G
OR52176-250MG
APOSOR52176-1GEA
151
EUR
APOSOR52176-1G
APOSOR52176-250MG
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16294180 CAS-Nummer: 93206-09-8 |