2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromothiazol-2-amine
OR52147-25G OR52147-5G
APOSOR52147-25GEA 169 EUR
APOSOR52147-25G APOSOR52147-5G
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole
Formel: C₃H₃BrN₂S
Schmelzpunkt: 165 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00016893
CAS-Nummer: 3034-22-8