4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR5212-1G
OR5212-250MG
APOSOR5212-1GEA
300
EUR
APOSOR5212-1G
APOSOR5212-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Formel:
C₁₂H₂₀N₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09064987 CAS-Nummer: 887922-91-0 UN-Nummer: 2922 ADR: 8+6.1,III |