2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Methyl-N-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]amine
OR5210-1G
OR5210-250MG
APOSOR5210-1GEA
263
EUR
APOSOR5210-1G
APOSOR5210-250MG
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole
Formel:
C₆H₁₀N₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738964 CAS-Nummer: 144163-81-5 UN-Nummer: 2922 ADR: 8+6.1,III |