4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52093-100MG OR52093-500MG OR52093-1G
APOSOR52093-100MGEA 145 EUR
APOSOR52093-100MG APOSOR52093-500MG APOSOR52093-1G
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₆BrClN₂
Molekulargewicht: 245.504 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17168994
CAS-Nummer: 1240610-45-0