3-Iodo-2-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-6-iodonitrobenzene
OR52072-1G OR52072-250MG OR52072-5G
APOSOR52072-1GEA 140 EUR
APOSOR52072-1G APOSOR52072-250MG APOSOR52072-5G
3-Iodo-2-nitrophenol
3-Iodo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Schmelzpunkt: 73.5 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18398038
CAS-Nummer: 861010-57-3