4-Acetoxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51991-1G
OR51991-5G
OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA
75.4
EUR
APOSOR51991-1G
APOSOR51991-5G
APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Formel:
C₉H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 37…42 °C Dichte: 1,169 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02752162 CAS-Nummer: 6309-46-2 |