3-Isobutylglutaric acid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR51987-100G OR51987-500G OR51987-25G
APOSOR51987-100GEA 46.4 EUR
APOSOR51987-100G APOSOR51987-500G APOSOR51987-25G
3-Isobutylglutaric acid 98%
3-Isobutylglutaric acid
Formel: C₉H₁₆O₄
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD15529751
CAS-Nummer: 75143-89-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR