(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51960-1G OR51960-250MG
APOSOR51960-1GEA 719 EUR
APOSOR51960-1G APOSOR51960-250MG
(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
(3-Methoxyphenyl)methanethiol
Formel: C₈H₁₀OS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09812092
CAS-Nummer: 7166-64-5