3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR51871-1G
OR51871-5G
OR51871-10G
APOSOR51871-1GEA
112
EUR
APOSOR51871-1G
APOSOR51871-5G
APOSOR51871-10G
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₅BrClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18257579 CAS-Nummer: 1211526-62-3 |