5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-3-nitro-o-toluic acid, 3-Carboxy-5-chloro-2-methylnitrobenzene
OR51861-1G
OR51861-250MG
OR51861-5G
APOSOR51861-1GEA
60.9
EUR
APOSOR51861-1G
APOSOR51861-250MG
APOSOR51861-5G
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Molekulargewicht: 215.591 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09036377 CAS-Nummer: 154257-81-5 |