3,4-Dichlorophenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene
OR5185-1G
OR5185-5G
OR5185-25G
OR5185-100G
APOSOR5185-1GEA
53.8
EUR
APOSOR5185-1G
APOSOR5185-5G
APOSOR5185-25G
APOSOR5185-100G
3,4-Dichlorophenylacetylene
3,4-Dichlorophenylacetylene
Formel:
C₈H₄Cl₂ Schmelzpunkt: 40…44 °C Flammpunkt: 96.1 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07783046 CAS-Nummer: 556112-20-0 |