5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51558-1G OR51558-250MG
APOSOR51558-1GEA 799 EUR
APOSOR51558-1G APOSOR51558-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
5-Bromo-4-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formel: C₄H₆BrN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32689344
CAS-Nummer: 2514952-93-1