2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51029-1G
OR51029-5G
OR51029-10G
APOSOR51029-1GEA
139
EUR
APOSOR51029-1G
APOSOR51029-5G
APOSOR51029-10G
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene] 99%
2-Bromo-7-chlorospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Formel:
C₂₅H₁₄BrClO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32708890 CAS-Nummer: 2259716-83-9 |