N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR51022-1G OR51022-5G
APOSOR51022-1GEA 0 EUR
APOSOR51022-1G APOSOR51022-5G
N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine 99%
N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine
Formel: C₆₈H₅₀N₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23135499
CAS-Nummer: 209980-47-2