Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR50907-10G OR50907-1G OR50907-5G
APOSOR50907-10GEA 328 EUR
APOSOR50907-10G APOSOR50907-1G APOSOR50907-5G
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate 97%
Diethyl 2-bromo-5-chloroterephthalate
Formel: C₁₂H₁₂BrClO₄
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12407164
CAS-Nummer: 340148-60-9