3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 3-(3-hydroxypropyl)azetidine-1-carboxylate
OR49077-1G
OR49077-250MG
APOSOR49077-1GEA
352
EUR
APOSOR49077-1G
APOSOR49077-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected
Formel:
C₁₁H₂₁NO₃ Molekulargewicht: 215.289 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18206284 CAS-Nummer: 158602-43-8 |