Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-((3-chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, 4-[(3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino]-5-(ethoxycarbonyl)-2-(methylthio)pyrimidine, Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
OR48263-1G
OR48263-25G
OR48263-5G
APOSOR48263-1GEA
21.9
EUR
APOSOR48263-1G
APOSOR48263-25G
APOSOR48263-5G
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₁₆H₁₈ClN₃O₃S Molekulargewicht: 367.85 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD17012695 CAS-Nummer: 330785-81-4 |