Hydroquinidine 1,4-phthalazinediyl ether mixture
Lieferant: Apollo Scientific
OR48099-100G OR48099-25G OR48099-5G
APOSOR48099-100GEA 158 EUR
APOSOR48099-100G APOSOR48099-25G APOSOR48099-5G
Hydroquinidine 1,4-phthalazinediyl ether mixture
Hydroquinidine 1,4-phthalazinediyl ether mixture
Formel: C₄₈H₅₄N₆O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00198107
CAS-Nummer: 148618-32-0