8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
OR48085-1G OR48085-250MG
APOSOR48085-1GEA 480 EUR
APOSOR48085-1G APOSOR48085-250MG
8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₁₃H₂₄N₂O₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12198529
CAS-Nummer: 1160246-91-2