Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480846-1G
OR480846-5G
APOSOR480846-1GEA
121
EUR
APOSOR480846-1G
APOSOR480846-5G
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate 95%
Methyl 4-(4-methylbenzoyl)benzoate
Formel:
C₁₆H₁₄O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18072893 CAS-Nummer: 64141-11-3 |