Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480742-1G
OR480742-5G
APOSOR480742-1GEA
221
EUR
APOSOR480742-1G
APOSOR480742-5G
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile
Formel:
C₇H₈N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19313175 CAS-Nummer: 111511-90-1 |