2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480466-2G OR480466-5G
APOSOR480466-2GEA 260 EUR
APOSOR480466-2G APOSOR480466-5G
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Formel: C₁₅H₁₅NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02662410
CAS-Nummer: 72028-74-1