2-Amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480460-1G OR480460-2G OR480460-5G
APOSOR480460-1GEA 171 EUR
APOSOR480460-1G APOSOR480460-2G APOSOR480460-5G
2-Amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
2-Amino-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00858979
CAS-Nummer: 39533-43-2