2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR480456-2G OR480456-5G
APOSOR480456-2GEA 260 EUR
APOSOR480456-2G APOSOR480456-5G
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₈H₇Cl₂NO₂·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04966782
CAS-Nummer: 1031790-97-2