2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR480452-1G OR480452-2G OR480452-5G
APOSOR480452-1GEA 171 EUR
APOSOR480452-1G APOSOR480452-2G APOSOR480452-5G
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02662470
CAS-Nummer: 299165-27-8