1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480277-10G OR480277-1G OR480277-5G
APOSOR480277-10GEA 1280 EUR
APOSOR480277-10G APOSOR480277-1G APOSOR480277-5G
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide 95%
1-(Hydroxymethyl)cyclopropanecarboxamide
Formel: C₅H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198439
CAS-Nummer: 1123169-27-6