5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480265-1G
OR480265-250MG
OR480265-5G
APOSOR480265-1GEA
383
EUR
APOSOR480265-1G
APOSOR480265-250MG
APOSOR480265-5G
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde 95%
5-Phenylpyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₂H₉NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10700050 CAS-Nummer: 780800-85-3 |