(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2R)-2-Amino-3-(methylsulphinyl)propanoic acid
OR480202-1G
OR480202-500MG
OR480202-5G
APOSOR480202-1GEA
29.3
EUR
APOSOR480202-1G
APOSOR480202-500MG
APOSOR480202-5G
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
(2R)-2-Amino-3-methylsulphinyl-propanoic acid
Formel:
C₄H₉NO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00152132 CAS-Nummer: 6853-87-8 |