Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Butyronitrile diethyl malonate
OR47892-1G OR47892-5G
APOSOR47892-1GEA 21.9 EUR
APOSOR47892-1G APOSOR47892-5G
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Diethyl 2-(3-cyanopropyl)malonate
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07357261
CAS-Nummer: 63972-18-9