2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4775-1G OR4775-250MG
APOSOR4775-1GEA 640 EUR
APOSOR4775-1G APOSOR4775-250MG
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
2,6-Bis(tert-butyl)isonicotinic acid
Formel: C₁₄H₂₁NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06496458
CAS-Nummer: 191478-92-9