Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR475186-1G
OR475186-250MG
APOSOR475186-1GEA
313
EUR
APOSOR475186-1G
APOSOR475186-250MG
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl 4-chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₉ClN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD32200419 CAS-Nummer: 2407349-24-8 |