tert-Butyl [(3S)-pyrrolidin-3-ylmethyl]carbamate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-tert-Butyl (pyrrolidin-3-ylmethyl)carbamate hydrochloride
OR47363-1G OR47363-250MG
APOSOR47363-1GEA 128 EUR
APOSOR47363-1G APOSOR47363-250MG
tert-Butyl [(3S)-pyrrolidin-3-ylmethyl]carbamate hydrochloride
tert-Butyl [(3S)-pyrrolidin-3-ylmethyl]carbamate hydrochloride
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11101394
CAS-Nummer: 1075260-66-0