4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR471724-100MG
OR471724-1G
OR471724-250MG
APOSOR471724-100MGEA
143
EUR
APOSOR471724-100MG
APOSOR471724-1G
APOSOR471724-250MG
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine 95%
4-Bromo-3-chloro-2-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrClN Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11215565 CAS-Nummer: 1188140-52-4 |