3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471593-1G
OR471593-5G
APOSOR471593-1GEA
58
EUR
APOSOR471593-1G
APOSOR471593-5G
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
3,6-Dibromo-4-methylpyridazine
Formel:
C₅H₄Br₂N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22056210 CAS-Nummer: 89284-10-6 |