2-Amino-4-methylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471581-1G OR471581-250MG
APOSOR471581-1GEA 513 EUR
APOSOR471581-1G APOSOR471581-250MG
2-Amino-4-methylnicotinic acid
2-Amino-4-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molekulargewicht: 152.151 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427667
CAS-Nummer: 38076-82-3