7-Bromo-4-methoxyindazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471499-1G OR471499-250MG OR471499-5G
APOSOR471499-1GEA 804 EUR
APOSOR471499-1G APOSOR471499-250MG APOSOR471499-5G
7-Bromo-4-methoxyindazole
7-Bromo-4-methoxyindazole
Formel: C₈H₇BrN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22380217
CAS-Nummer: 1337879-62-5