2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR471487-1G
OR471487-5G
APOSOR471487-1GEA
205
EUR
APOSOR471487-1G
APOSOR471487-5G
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
2'-(1-Piperidinyl)acetophenone
Formel:
C₁₃H₁₇NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09755943 CAS-Nummer: 39911-06-3 |