8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR471390-1G OR471390-5G OR471390-250MG
APOSOR471390-1GEA 429 EUR
APOSOR471390-1G APOSOR471390-5G APOSOR471390-250MG
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₇BrClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18251403
CAS-Nummer: 1259319-35-1