N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (2-phenylcyclopropyl)carbamate
OR471350-1G
OR471350-250MG
APOSOR471350-1GEA
409
EUR
APOSOR471350-1G
APOSOR471350-250MG
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Formel:
C₁₄H₁₉NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21106315 CAS-Nummer: 92644-77-4 |