α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Cyclobutyl(phenyl)methanamine hydrochloride
OR471346-1G
OR471346-250MG
APOSOR471346-1GEA
447
EUR
APOSOR471346-1G
APOSOR471346-250MG
α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
α-Cyclobutylbenzylamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅N·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28126674 CAS-Nummer: 58271-61-7 |